Learn More
Silver, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia
Codice prodotto. 11349447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349447 50 g 50g
11339447 250 g 250g
11329447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041032.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For use on copper, stainless, and most other metals
Silver, solder alloy is used on copper, stainless, and most other metals. It is used for electronic assemblies, die attachments, thick films. Soldering of jewellery due to the alloys ability to maintain high levels of brightness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver, solder Alloy
Nota nome 1.6mm (0.06 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ag:Sn; 3.5:96.5 wt%
Quantità 50 g
Numero MDL MFCD00801108
Informazioni di solubilità Insoluble in water.