Learn More
Silver sulfate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10174930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174930 10 g Glass bottle 10g
10606622 100 g Glass bottle 100g
10783884 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10174930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209470100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
Numero MDL MFCD00003407
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1085.0°C
Materiale o nome chimico Silver sulfate
Punto di fusione 652.0°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Densità 1.84g/mL
Formula lineare Ag2SO4
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Indice di Merck 15, 8668
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh, nitric acid and sulfuric acid, insoluble in alcohol
Peso formulazione 311.79
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver sulfate