Learn More
Silver sulfate, 97+%
Codice prodotto. 15453137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453137 25 g 25g
15443137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15453137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16324.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1085°C (decomposition)
Punto di fusione 657°C
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver sulphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, disilver(1+) salt