Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver Sulfate |
| Quantità | 10 g |
| Formula lineare | Ag2SO4 |
| Numero UN | 3077 |
| Peso formulazione | 311.8g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | Reagente ACS |