Learn More
Silver Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1085°C |
| Punto di fusione | 652°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 6 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 311.79g/mol |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver sulfate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.