Learn More
Silver Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10447650 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10447650 100 g 100g
10080340 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10447650 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/1360/48
Quantità Prezzo
16 312.86€ / 100g
1 347.20€ / 100g
4 329.32€ / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ag2O4S, CAS Number-10294-26-5, disilver 1+ sulfate, sulfuric acid disilver i salt, disilver 1+ sulphate, disilver sulfate, unii-8qg6hv4zpo, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, silver sulfate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, disilver 1+ ion sulfate, 8qg6hv4zpo, 100g, 1085 deg.C, White, 311.79g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
Numero MDL 3407
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1085°C
Punto di fusione 652°C
Colore White
pH 5 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 311.79g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.