Learn More
Silver Sulfate Solution 1% (w/v) (d=1.84) In Sulfuric Acid, for COD, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10284050 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284050 2.5 L 2.50L
12626727 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10284050 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/7400/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
Numero MDL 3407
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Colore Colorless
Peso formulazione 311.79g/mol
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
pH 1
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver (I) sulfate solution 1% w/v in sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, disilver(1+) salt