Learn More
Silver Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver Sulfate |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| Peso formulazione | 309.7619 |