Learn More
Desmoglein-3 Mouse anti-Human, Clone: DSG3/2838, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613229 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613229 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613229 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP307876100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Desmoglein-3 Monoclonal specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Desmoglein-3
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Classificazione Monoclonal
Clone DSG3/2838
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa 379-491) human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1830
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus