Learn More
Silver trifluoromethanesulfonate, 99+%
Product Code. 11904351 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
11904351 100 g Bottiglia in vetro 100g
10700881 10 g Bottiglia in vetro 10g
10701071 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11904351 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 175201000
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2923-28-6
Formula molecolare CAgF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 256.93
Numero MDL MFCD00013226
InChI Key QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
PubChem CID 76223
IUPAC Name silver;trifluoromethanesulfonate
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico Silver trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 356.0°C
Colore White to Beige
Analisi elementare 99.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO3Ag
Quantità 100 g
Indice di Merck 09,302
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 256.92
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.