Learn More
Silver wire, 0.05mm (0.002in) dia, annealed, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11490780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 m
50 m
2 x 50 m
Dimensione della confezione:
5m
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490780 2 x 50 m pezzi 2
11470780 5 m 5m
11480780 50 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490780 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044461.J4
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver wire finds application in electronics. It is also used in speaker systems for their magnet wire in order to get the best sound available from their speakers. Further, it is used in jewelry making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver wire
Nota nome 0.05mm (0.002 in.) dia., Annealed
Quantità 2 x 50 m
Odore Characteristic
Peso ≈0.02g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.99%