Learn More
Silver wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11354188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 m
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11354188 5 m 5m
11334188 1 m 1m
11344188 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041456.G5
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: Approx.8.24g/m; Temper: hard | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver
Colore Silver
Nota nome Hard
Aspetto Silver-colored wire
Densità 10.5g/cm3
Quantità 5 m
Odore Characteristic
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Wire