Learn More
Silver wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11367117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 cm
250 cm
1000 cm
Dimensione della confezione:
1000cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367117 50 cm 50cm
11377117 250 cm 250cm
11387117 1000 cm 1000cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011466.BW
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: Approx. 8.24g/m | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver
Colore Silver
Aspetto Silver-colored wire
Densità 10.5g/cm3
Quantità 50 cm
Odore Characteristic
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Wire