Learn More
Greiner Bio-One Sigillatore per piastre SILVERseal™
Descrizione
- Esente da DNasi, RNasi, DNA umano rilevabile
- Apirogeno
- Rivestito con adesivo acrilato
- Forabile
- Resistente alle temperature da -80 °C a +110 °C
- Rimane piatto quando rimosso dalla protezione di carta; facile applicazione a tutti i tipi di micropiastre
- La doppia perforazione consente di togliere il sigillo adesivo sporgente e migliora l'impilaggio delle micropiastre sigillate
Specifica
Specifica
| Colore | Silver |
| Materiale | Foglio di alluminio, colla adesiva acrilica, release liner in carta rivestita di polietilene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| N. per custodia | 100 |
| Dimensioni (L x P) | 141.3 x 79.4 mm |
| Product Type | Sigillante |
| Adesivo | Acrylate |
| Certificazione di RNasi/DNasi assenti | Sì |
| Forabile | Sì |
| Vedi altri risultati |