Learn More
Macherey-Nagel™ Silylating MSTFA
Codice prodotto. 10471142 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10471142 1 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10471142 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 701270.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    262.50€ / 20mL
    Risparmia 5.50€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MSTFA, 20x1 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)