Learn More
Macherey-Nagel™ Silylating TSIM
Codice prodotto. 10269261 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 10269261
Marca: Macherey-Nagel™ 701310.201
Specifica
Descrizione articolo Silylating TSIM
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TSIM, 20x1 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-trimethylsilyl-imidazole