Learn More
Macherey-Nagel™ Silylation
Codice prodotto. 10465625 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10465625 20 x 1 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10465625 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 701260.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    337.05€ / pezzi 20
    Risparmia 20.95€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Quantità 20 x 1 mL
Tipo Silylation
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MSHFBA, 20x1 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-N-trimethylsilyl-heptafluorobutyramide