Learn More
Simetryn, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412296
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412296 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412296 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1853
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Specifica
Materiale o nome chimico Simetryn
CAS 1014-70-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H15N5S
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 37 mg/mL (173.46 mM)
SMILES CSC1=NC(NCC)=NC(NCC)=N1
Molecular Weight (g/mol) 213.3
Peso formulazione 213.3
Percent Purity 99.39%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only