Learn More
Simetryn, TRC
Codice prodotto. 30428361
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30428361 250 mg
30410409 100 mg
30422495 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428361 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS485070250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1014-70-6
Formula molecolare C8 H15 N5 S
Molecular Weight (g/mol) 213.3
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2,N4-diethyl-6-(methylthio)- (ACI), 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N,N'-diethyl-6-(methylthio)- (9CI), N2,N4-Diethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), s-Triazine, 2,4-bis(ethylamino)-6-(methylthio)- (6CI, 7CI, 8CI), 2,4-Bis(ethylamino)-6-methylmercapto-s-triazine, 2,4-Bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine, 2,4-Diethylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine, 2-Methylmercapto-4,6-bis(ethylamino)-s-triazine, 2-Methylthio-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4,6-bis(ethylamino)-s-triazine, 2-Methylthio-4-ethylamino-6-ethylamino-s-triazine, 4,6-Bis(ethylamino)-2-methylthio-1,3,5-triazine, 6-Methylthio-2,4-bis(ethylamino)-s-triazine, G 32911, Gybon, N,N'-Diethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, NSC 163051, Simetryn, Simetryne
IUPAC Name 2-N,4-N-diethyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNc1nc(NCC)nc(SC)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Simetryn
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H15N5S/c1-4-9-6-11-7(10-5-2)13-8(12-6)14-3/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,10,11,12,13)
Peso formulazione 213.1048