Learn More
Motic™ Simple Add-on Polarizer Filter
Codice prodotto. 11783197
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BA Series Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11783197 BA Series Microscopes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11783197 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101000300741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.25€
    34.24€ / pezzi 1
    Risparmia 6.01€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Illuminates the specimen while Analyzer restricts detected light. Motic™ Simple Add-on Polarizer Filter is for use with BA Series Microscopes
  • For use with BA Series Microscopes
  • Requires use with Analyzer
  • Illuminates the specimen while analyzer restricts detected light
Specifica
Tipo Polarizing Filter
Descrizione Requires use with Analyzer Filter
Da utilizzare con (applicazione) Specimen illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) BA Series Microscopes
Quantità 1 Ea.