Learn More
Fisherbrand™ Single Junction Reference Electrode
For use with Ag/Ag/Cl reference systems. Fisherbrand™ Single Junction Reference Electrodes provide excellent quality at an economical price point.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11716348
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range of 0° to 80°C
  • Length of 110mm
  • S7 connector
Specifica
Specifica
S7
0°C to 80°C
12 mm
Single
110 mm