Learn More
Stomacher™ Simplettes
Codice prodotto. 17774399
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
177 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
17774399 250 mm pezzi 1000
17784399 177 mm pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17774399 Fornitore Stomacher™ N. del fornitore BA6052
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Simplettes™ provide an accurate and economical alternative to pipette tips. They are designed specifically to pipette samples from the bottom of the Stomacher™ bag without risk of cross contamination.
  • Single use pipetting straws
  • Capable of pipetting volumes between 0.1 and 2 mL
  • Irradiated sterile
  • Available in various pack sizes
Specifica
Product Type Tip
Diametro (sistema metrico) 4.1 to 4.2 mm (Internal diameter)
Altezza (sistema metrico) 177 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm