Learn More
VITLAB™ Simplex™ Dispenser
Marca: VITLAB™ 1621507
443.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38000kg
Specifica
≤±0.5% | |
Bottletop Dispenser | |
DIN EN 285, DE-M marked | |
5 to 50 mL |