Learn More
Simvastatin 4’-Methyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30414212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414212 5 mg 5mg
30412334 50 mg -
30413387 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30414212 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS4850455MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864357-88-0
Formula molecolare C26 H40 O5
Molecular Weight (g/mol) 432.59
Sinonimo Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Methoxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate
IUPAC Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-methoxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC)[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico Simvastatin 4'-Methyl Ether
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(4,5)25(28)31-22-13-16(2)12-18-9-8-17(3)21(24(18)22)11-10-19-14-20(29-6)15-23(27)30-19/h8-9,12,16-17,19-22,24H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1
Peso formulazione 432.2876