Learn More
Simvastatin, 98%
Codice prodotto. 15530594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15530594 5 g 5g
15520594 1 g 1g
15575430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15530594 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458840050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79902-63-9 | C25H38O5 | 418.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79902-63-9
Formula molecolare C25H38O5
Molecular Weight (g/mol) 418.57
InChI Key RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Sinonimo simvastatin, zocor, synvinolin, sinvacor, denan, lipex, simvastatine, sivastin, lodales, simvastatina
PubChem CID 54454
ChEBI CHEBI:9150
IUPAC Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate
SMILES CCC(C)(C)C(=O)OC1CC(C=C2C1C(C(C=C2)C)CCC3CC(CC(=O)O3)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Simvastatin
Punto di fusione 127.0°C to 132.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 418.57
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Simvastatin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.