Learn More
Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H44O6/c1-7-27(5,6)26(31)33-23-14-17(3)13-19-10-9-18(4)22(25(19)23)12-11-20(28)15-21(29)16-24(30)32-8-2/h9-10,13,17-18,20-23,25,28-29H,7-8,11-12,14-16H2,1-6H3/t17-,18-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 464.3138 |