Learn More
Tocris Bioscience™ Simvastatin
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001291 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001291 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 1965/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    330.75€ / 50mg
    Risparmia 19.25€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HMG-CoA reductase inhibitor
HMG-CoA reductase inhibitor; decreases levels of low density lipoprotein. Has multiple biological effects including bone formation stimulation, inhibition of smooth muscle cell proliferation and migration, induction of ferroptosis, and anticancer and anti-inflammatory activity. Inactive lactone prodrug of simvastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Simvastatin
CAS 79902-63-9
Quantità 50 mg
Formula molecolare C25H38O5
Peso formulazione 418.57
Purezza >98%
Peso molecolare 418.574