Learn More
MedChemExpress Sinapinic acid
Codice prodotto. 16499336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499336 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYW009732
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Sinapinic acid (Sinapic acid) is a phenolic compound isolated from Hydnophytum formicarum Jack.
Rhizome, acts as an inhibitor of HDAC, with an IC50 of 2.27 mM, and also inhibits ACE-I activity. Sinapinic acid posssess potent anti-tumor activity, induces apoptosis of tumor cells. Sinapinic acid shows antioxidant and antidiabetic activities. Sinapinic acid reduces total cholesterol, triglyceride, and HOMA-IR index, and also normalizes some serum parameters of antioxidative abilities and oxidative damage in ovariectomized rats.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 224.21 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 530-59-6
Product Type Natural Products
Purezza 98.9%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (446.01 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (111.50 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Sinapic acid
Bersaglio HDAC∣Angiotensin-converting Enzyme (ACE)∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis
Quantità 100 mg