Learn More
Sinefungin, MedChemExpress
Descrizione
Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sinefungin |
| CAS | 58944-73-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H23N7O5 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | Adenosyl-Ornithine A-9145 Antibiotic 32232RP |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (262.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(O)=O)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 381.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only