Learn More
Sinefungin, TRC
Codice prodotto. 30425459
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425459 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425459 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS4871005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sinefungin
CAS 58944-73-3
Formula molecolare C15 H23 N7 O5
Quantità 5 mg
Sinonimo 6,9-Diamino-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1,5,6,7,8,9-hexadeoxy-D-glycero-α-L-talo-decofuranuronic Acid, 32232RP, A 9145, Antibiotic 32232RP, Antibiotic A 9145, Compound 57926, RP 32232
InChI Formula InChI=1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
SMILES N[C@@H](CC[C@H](N)C(=O)O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
IUPAC Name (2S,5S)-2,5-diamino-6-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]hexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 381.387
Peso formulazione 381.176