Learn More
Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche
L'imbuto Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche contiene volumi di campioni fino a 0.5 mL.
Marca: Epredia™ 1102548
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.14000kg
Descrizione
L'imbuto Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con carte filtro bianche contiene volumi di campioni fino a 0.5 mL.
- Disposable sample chambers with white filter cards and caps
- Pre-attached filter card
Specifica
White | |
500/Cs. | |
0.1 to 0.5 mL |
Single-use | |
Single Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps |