Learn More
Masterflex™ Single-Use Gamma Irradiated Sampling Bottle Assembly
Codice prodotto. 16679561 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16679561 125 mL Pezzo
16689561 250 mL Pezzo
16699561 500 mL Pezzo
16609571 1 L Pezzo
16619571 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16679561 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9564420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    79.45€ / pezzi 1
    Risparmia 28.55€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 25-02-2027
Masterflex™ Single-Use Gamma Irradiated Sampling Bottle Assembly safely transfers, samples, and stores biopharmaceutical products and reagents
  • Secure, single-piece cap/tubing assembly eliminates contamination and product loss due to loose connections
  • Assemblies are gamma irradiated - eliminates labor and validation costs associated with assembly and cleaning
Specifica
Descrizione Gamma Irradiated
Capacità (sistema metrico) 125 mL