Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Lock monouso a due parti
Especially designed for use in human medicine. Poulten Graf™ Single Use Luer-Lock Two-Part Syringes offer quality at a good cost-performance ratio.
Marca:  Poulten Graf™ 7 41510
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11716519
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Produced in accordance with ISO 7886, ISO 7864 and ISO 8537
  • PVC-free and non-toxic
  • Sterilixed with ethylene oxide according to DIN 13098 and dispatched in blister packs
  • Extremely tight with a transparent, smooth operating cylinder
  • Screen printed graduation
Specifica
Specifica
Polypropylene
Siringa Luer Lock a 2 parti
Confezione da 50
Luer Lock
CE
Graduazione serigrafata
30 mL