Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ ad alto profilo a singolo pozzetto
Codice prodotto. 11320275 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 ml
282 mL
290 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
12
384
8
96
96 pozzetti
Dimensione della confezione:
pezzi 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Canali Dimensione della confezione
11320275 282 mL Sterile 384 pezzi 25
11310275 282 mL Non-sterile 384 pezzi 25
11360275 290 mL Sterile 8 pezzi 25
11300275 290 mL Sterile 12 pezzi 25
11370275 240 ml Non-sterile 96 pozzetti pezzi 25
11350275 290 mL Non-sterile 8 pezzi 25
11390265 290 mL Non-sterile 12 pezzi 25
11380275 240 ml Sterile 96 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11320275 Fornitore Axygen™ N. del fornitore RESSW384HPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    257.81€ / pezzi 25
    Risparmia 109.19€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 282 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Imballaggio Individually Wrapped; 25/Cs.
Canali 384