Learn More
Axygen™ Single Well Low Profile Reagent Reservoirs
Codice prodotto. 11380265 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
86 mL
90 mL
92 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
1
96
384
Imballaggio:
25/Cs.
Individually Wrapped; 25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Canali Imballaggio Dimensione della confezione
11380265 90 mL Sterile 1 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
11301974 86 mL Non-sterile 96 25/Cs. pezzi 25
11330275 92 mL Non-sterile 384 25/Cs. pezzi 25
11370265 90 mL Non-sterile 1 25/Cs. pezzi 25
11340275 92 mL Sterile 384 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11380265 Fornitore Axygen™ N. del fornitore RESSW1LPSI
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 90 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Imballaggio Individually Wrapped; 25/Cs.
Canali 1