Learn More
Axygen™ Serbatoio per reagenti Axygen™ a pozzetto singolo con vaschette da 96 fondi, profilo alto, sterile
Codice prodotto. 30306807 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30306807 25/Cs. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30306807 Fornitore Axygen™ N. del fornitore RESSW96HPSIM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    358.57€ / pezzi 25
    Risparmia 43.43€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Serie di pozzetti a forma di diamante: 96 o 384 pozzetti di raccolta sulla superficie inferiore aiutano a ridurre al minimo il volume morto. Senza RNasi/Dnasi. Apirogeno. Sterile.
  • Il marchio Axygen offre una linea completa di serbatoi per reagenti a singolo e multipozzetto, disponibili in numerosi formati per applicazioni automatizzate e manuali
  • Tutti i serbatoi sono progettati per essere conformi allo standard ANSI/SLAS 1-2004: Micropiastre-Dimensioni di ingombro e sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di automazione
  • Realizzati in polipropilene vergine per un'eccellente resistenza chimica
  • Serie di pozzetti a forma di diamante: i pozzetti di raccolta a 96 o 384 pozzetti sulla superficie inferiore contribuiscono a ridurre al minimo il volume morto
  • Senza RNasi/DNasi
  • Apirogeno
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Reagent Reservoir
Da utilizzare con (applicazione) Hold and Distribute Liquids
Quantità 25/Cs.
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo Flat