Learn More
Siponimod, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487837
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
500mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16487837
Marca: Medchem Express HY12355
MedChemExpress Siponimod (BAF-312) is an orally active and selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Siponimod is selective for S1P1 and S1P5 over S1P2, S1P3, and S1P4, with EC50s of 0.4, 0.98, >10000, >1000, and 750 nM, respectively. Siponimod can be used for multiple sclerosis (MS) research-.
Siponimod (BAF-312) is an orally active and selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Siponimod is selective for S1P1 and S1P5 over S1P2, S1P3, and S1P4, with EC50s of 0.4, 0.98, >10000, >1000, and 750 nM, respectively. Siponimod can be used for multiple sclerosis (MS) research-.
Specifica
Materiale o nome chimico Siponimod
CAS 1230487-00-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H35F3N2O3
Quantità 5 mg
Sinonimo BAF-312
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.07 mM)
SMILES O=C(C1CN(CC2=CC=C(/C(C)=N/OCC3=CC=C(C4CCCCC4)C(C(F)(F)F)=C3)C=C2CC)C1)O
Molecular Weight (g/mol) 516.6
Peso formulazione 516.6
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.