Learn More
Siponimod, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Siponimod |
| CAS | 1230487-00-9 |
| Formula molecolare | C29H35F3N2O3 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | 1-[[4-[(1E)-1-[[[4-Cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]imino]ethyl]-2-ethylphenyl]methyl]-3-azetidinecarboxylic Acid, 1-(4-[1-[(E)-4-Cyclohexyl-3-trifluoromethyl-benzyloxyimino]-ethyl]-2-ethyl-benzyl)-azetidine-3-carboxylic Acid, BAF 312 |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H35F3N2O3/c1-3-21-14-23(10-11-24(21)15-34-16-25(17-34)28(35)36)19(2)33-37-18-20-9-12-26(22-7-5-4-6-8-22)27(13-20)29(30,31)32/h9-14,22,25H,3-8,15-18H2,1-2H3,(H,35,36)/b33-19+ |
| SMILES | CCc1cc(ccc1CN2CC(C2)C(=O)O)\C(=N\OCc3ccc(C4CCCCC4)c(c3)C(F)(F)F)\C |
| IUPAC Name | 1-[[4-[(E)-N-[[4-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]-C-methylcarbonimidoyl]-2-ethylphenyl]methyl]azetidine-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 516.6 |
| Peso formulazione | 516.26 |