Learn More
Berthold Technologies Sirius 2 Sample Holder/Reflector For Microfuge Vials
Codice prodotto. 31777406 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Luminescence Applications
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione)
31777406 Luminescence Applications
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777406 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 84722
Spedizione stimata: 14-12-2026
Optional sample holder for measuring in microcentrifuge tubes.
  • The standard sample holder supports luminescence tubes (12 mm diameter, 55 mm or 75 mm length)
  • Not compatible with microcentrifuge tubes
  • The optional sample holder enables measurement only (no injection) in microcentrifuge tubes
  • Injection in microcentrifuge tubes requires sample holder 84720
Specifica
Tipo Adapter
Colore Black
Da utilizzare con (applicazione) Luminescence Applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer