Learn More
Novus Biologicals™ SIRP delta 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18456669 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18456669 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18456669 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00128646T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Protein Phosphatase
Bersaglio SIRP delta
Sinonimo dJ576H24.4, Protein tyrosine phosphatase non-receptor type substrate 1-like 2, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1-like 2, PTPNS1L2, signal-regulatory protein delta, SIRP-delta
Simbolo del gene SIRPD