Learn More
Sirtinol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498407
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498407 5 mg 5mg
16495718 10 mg 10mg
16421887 50 mg 50mg
16406216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498407 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13515
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Sirtinol
CAS 410536-97-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H22N2O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (25.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C1=CC=CC=C1)C)C2=CC=CC=C2/N=C/C3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Molecular Weight (g/mol) 394.47
Peso formulazione 394.47
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only