Descrizione
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifica
Specifica
| Antigene | Sirtuin 1/SIRT1 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 012 |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Sirtuin 1/SIRT1 (NP_036370.2; Met 193-Ser 747). |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |