missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (PCRP-SIRT1-1E11), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18578426 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18578426 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18578426 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314290MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Sirtuin 1/SIRT1
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-SIRT1-1E11
Coniugato mFluor Violet 500 SE
Diluizione Flow Cytometry
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Sirtuin 1/SIRT1protein (Uniprot: Q96EB6)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23411
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.