Descrizione
Sirtuin 2/SIRT2 Polyclonal antibody specifically detects Sirtuin 2/SIRT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | Sirtuin 2/SIRT2 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 2.5-5 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL |
| Formulazione | PBS |
| N. accesso geni | NP_036369 |
| Alias gene | EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, FLJ35621, FLJ37491, S.cerevisiae, homolog) 2, sirtuin 2, sirtuin type 2 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Vedi altri risultati |