Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sisomicin sulfate, 90%
Codice prodotto. 15427279
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15427279 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66063.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53179-09-2 | C19H39N5O11S | 545.605 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53179-09-2
Formula molecolare C19H39N5O11S
Molecular Weight (g/mol) 545.605
Numero MDL MFCD00058308
InChI Key JVTNJDPXUPRGIE-DAVQCCERSA-N
Sinonimo sisomicin sulfate
PubChem CID 123134107
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S)-2-[(2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[[3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid
SMILES CC1(COC(C(C1NC)O)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(CC=C(O3)CN)N)N)N)O.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sisomicin sulfate
Punto di fusione 70°C to 73°C
Punti di ebollizione 155°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 692.72
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder