Learn More
Phytosterols, Practical Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11406272 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11406272 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11406272 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210288690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    333.90€ / 500g
    Risparmia 17.10€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Identificatori chimici
CAS 83-46-5
Formula molecolare C29H50O
Molecular Weight (g/mol) 414.718
InChI Key KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Sinonimo 22,23-dihydrostigmasterol, α-Dihydrofucosterol, 24β-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
IUPAC Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Phytosterols
Colore White
Quantità 500 g
Peso formulazione 414.7
Grado Practical
Forma fisica Powder