Learn More
R&D Systems™ Skeletal Muscle Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Codice prodotto. 18799203 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Condizione del tessuto:
Normal
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Condizione del tessuto Dimensione della confezione
18799203 Normal pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18799203 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.83€
    329.70€ / pezzi 5
    Risparmia 56.13€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cross-reattività Human
Tipo Skeletal Muscle Tissue Slides (Normal)
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Status giuridico This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Specie Human
Condizione del tessuto Normal
Linea di prodotti Novus
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.