Learn More
SKF-525A Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30012850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012850 100 mg 100mg
30011415 250 mg 250mg
30003926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012850 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS550000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-68-0
Formula molecolare C23 H31 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 389.96
Sinonimo Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, β-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethyl 2,2-diphenylpentanoate;hydrochloride
SMILES Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Proadifen Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Peso formulazione 389.2122
Percent Purity >95%