Learn More
R&D Systems™ SKF 81297 hydrobromide
Descrizione
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SKF 81297 hydrobromide |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 370.67 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 370.671 |