Learn More
SKF 81297C, TRC
Codice prodotto. 30426143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426143 100 mg 100mg
30408994 10 mg 10mg
30426142 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS550020100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67287-39-2
Formula molecolare C16H17BrClNO2
Molecular Weight (g/mol) 370.67
Sinonimo 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, 6-Chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine-7,8-diol Hydrobromide, SKF 81297 Hydrobromide
IUPAC Name 6-chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide
SMILES OC1=CC2=C(C(Cl)=C1O)CCNCC2C3=CC=CC=C3.Br
Specifica
Materiale o nome chimico SKF 81297C
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
Peso formulazione 369.0131